Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix S, 2 ml-Röhrchen
Wenn feste oder spröde Proben mit minimalem mechanischen Scheraufwand aufgebrochen werden müssen. Zu den besonderen Anwendungsbereichen gehört die RNA- und Proteinextraktion aus schwierigen Proben, bei denen die Lyse allein durch Impaktion mit minimalem mechanischen Scheraufwand vorzuziehen ist.
221.54 CHF - 1828.50 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
---|---|
DNase | DNase-frei |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nukleinsäuresioliation und -aufreinigung |
Matrix | Lysematrix S |
Produkttyp | 2-ml-Röhrchen |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12747227
|
MP Biomedicals™
116925050 |
50 x 2-ml-Röhrchen |
221.54 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11401555
|
MP Biomedicals™
116925100 |
100 x 2-ml-Röhrchen |
510.92 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11411555
|
MP Biomedicals™
116925500 |
500 x 2-ml-Röhrchen |
1828.50 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 28-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Matrixtyp: S
- Röhrchengröße: 2 ml
- Probentyp: Alle Proben, hartes Gewebe, Skelettmuskel, Lunge, Herz, Knochen, Saaten, Sporen
- Anzureicherndes Molekül: DNA, RNA, Proteine, sonstige Kleinmoleküle
- Matrixzusammensetzung: Matrix S enthält Edelstahl
Spezifikation
Raumtemperatur | |
Nukleinsäuresioliation und -aufreinigung | |
2-ml-Röhrchen |
DNase-frei | |
Lysematrix S | |
RNase-frei |
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.