Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix S, 2 ml-Röhrchen
Wenn feste oder spröde Proben mit minimalem mechanischen Scheraufwand aufgebrochen werden müssen. Zu den besonderen Anwendungsbereichen gehört die RNA- und Proteinextraktion aus schwierigen Proben, bei denen die Lyse allein durch Impaktion mit minimalem mechanischen Scheraufwand vorzuziehen ist.
Marke:  MP Biomedicals™ 116925500
1451.76 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21969" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11411555
  • 1830.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Matrixtyp: S
  • Röhrchengröße: 2 ml
  • Probentyp: Alle Proben, hartes Gewebe, Skelettmuskel, Lunge, Herz, Knochen, Saaten, Sporen
  • Anzureicherndes Molekül: DNA, RNA, Proteine, sonstige Kleinmoleküle
  • Matrixzusammensetzung: Matrix S enthält Edelstahl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Raumtemperatur
DNase-frei
Lysematrix S
500 x 2-ml-Röhrchen
Knochen, Herz, Lunge, Samen, Skelettmuskel, Sporen, Lebensmittel, Pflanzen, Wurzeln, Fixierte Proben, Harte Gewebe, Alle
Nukleinsäuresioliation und -aufreinigung
2-ml-Röhrchen
RNase-frei
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.