Learn More
MP Biomedicals™ McCoy's 5A Medium
Empfohlen für die Produktion von Viren in Primärzellkulturen. Es eignet sich hervorragend für die Vermehrung von Leukozyten, Biopsiegewebe, eine breite Palette normaler und transformierter Zelltypen von Menschen und Ratten sowie für die anspruchsvollsten primären und kontinuierlichen Zelllinien.
Marke: MP Biomedicals™ 091692149
Beschreibung
Spezifikation
McCoy‘s 5A | |
Kein Glutamin | |
6,9 bis 7,2 |
Steril | |
100 ml | |
-20 °C |
Sicherheit und Handhabung
- 1× Park and Terasaki's Modification Of McCoy 5A
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Penicillin G potassium salt, Dihydrostreptomycin Sulfate