Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix J
Für die Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren
222.00 CHF - 1405.00 CHF
Spezifikation
Bead-Typ | Gelbes Zirkoniumoxid, Aluminiumoxid |
---|---|
Fassungsvermögen | 2 mL |
Probentyp | Bakterien (Gram +/-), Tierische Gewebe, Pilze, Pflanzen, Fixierte Proben, Korallenemulsionen, Schimmel |
DNase | DNase-frei |
Matrix | Lysematrix J |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11472430
|
MP Biomedicals™
116919100 |
100 x 2-ml-Röhrchen |
351.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11462430
|
MP Biomedicals™
116919050 |
50 x 2-ml-Röhrchen |
222.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15464683
|
MP Biomedicals™
116919500 |
500 x 2-ml-Röhrchen |
1405.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Durchschnittliche Größe: gelbe Zirkonium(II)-oxid-Beads, Vickers 900 bis 1000, Aluminiumoxid, Knoop 2000 und Mohs 9
- Verwendete Materialien: Matrix J, enthält 2 mm große gelbe Zirkonium-Beads und 1.6-mm-Aluminiumoxid-Granulat
- Probentyp: Pflanzen, tierisches Gewebe, Bakterien (grampositiv u.-negativ), Schimmel, Pilze, Korallen-Emulsionen und Feststoffproben
- Gerätekompatibilität: FastPrep-24, FastPrep 120, FastPrep-96
- Spezifisches Gewicht: Gelbe Zirkonium(II)-oxid-Beads, 5.5 ; Aluminiumoxid 3.95
- Röhrchenkompatibilität: 2 ml
- Matrixtyp: J
Spezifikation
Gelbes Zirkoniumoxid, Aluminiumoxid | |
Bakterien (Gram +/-), Tierische Gewebe, Pilze, Pflanzen, Fixierte Proben, Korallenemulsionen, Schimmel | |
Lysematrix J |
2 mL | |
DNase-frei |
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.