Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix I
Effektiv für das Aufbrechen sehr zäher und harter Proben, einschließlich Organismen mit robuster bzw. dichter Außenmatrix
222.00 CHF - 351.00 CHF
Spezifikation
Probentyp | Samen, Spores, Animal Tissues, Plants, Bodenproben, Alte und getrocknete Proben, Ton, Holz |
---|---|
DNase | DNase-frei |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nukleinsäureisolation und -reinigung, Molekularbiologie, Genexpression, mikrobiologische Analyse |
Matrix | Lysematrix I |
RNase | RNase-frei |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11442430
|
MP Biomedicals™
116918050 |
50 x 2-ml-Röhrchen |
222.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11452430
|
MP Biomedicals™
116918100 |
100 x 2-ml-Röhrchen |
351.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Röhrchengröße: 2 ml
- Probentyp: Pflanzliches und tierisches Gewebe, Holz, Samen, sehr dichte Böden und Tone, ganze Insekten, Zecken, ältere und getrocknete Proben, trockene, vermahlene Pilzsporen/Rost
- Anzureicherndes Molekül: DNA, RNA, Proteine, sonstige Kleinmoleküle
- Matrix-Zusammensetzung: Matrix I, enthält 2 mm große gelbe Zirkonium-Beads und eine 4 mm große schwarze Keramik-Bead
Certifications
DNase- und RNase-frei
Spezifikation
Samen, Spores, Animal Tissues, Plants, Bodenproben, Alte und getrocknete Proben, Ton, Holz | |
Nukleinsäureisolation und -reinigung, Molekularbiologie, Genexpression, mikrobiologische Analyse | |
RNase-frei |
DNase-frei | |
Lysematrix I |
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.