Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix I
Effektiv für das Aufbrechen sehr zäher und harter Proben, einschließlich Organismen mit robuster bzw. dichter Außenmatrix
Marke:  MP Biomedicals™ 116918050
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11442430
  • 221.54 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 25-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Röhrchengröße: 2 ml
  • Probentyp: Pflanzliches und tierisches Gewebe, Holz, Samen, sehr dichte Böden und Tone, ganze Insekten, Zecken, ältere und getrocknete Proben, trockene, vermahlene Pilzsporen/Rost
  • Anzureicherndes Molekül: DNA, RNA, Proteine, sonstige Kleinmoleküle
  • Matrix-Zusammensetzung: Matrix I, enthält 2 mm große gelbe Zirkonium-Beads und eine 4 mm große schwarze Keramik-Bead
Certifications
DNase- und RNase-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Samen, Spores, Animal Tissues, Plants, Bodenproben, Alte und getrocknete Proben, Ton, Holz
Nukleinsäureisolation und -reinigung, Molekularbiologie, Genexpression, mikrobiologische Analyse
50 x 2-ml-Röhrchen
DNase-frei
Lysematrix I
RNase-frei
Sonderangebote
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.