Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix F
Zur Isolierung von RNA und Protein aus Proben. MP Briomedicals Lysing Matrix F ist nützlich für Anwendungen wie die Isolierung intakter Organellen und supermolekularer Strukturen, bei denen Lysebedingungen eine hohe Unempfindlichkeit, aber geringes Aufscheren erfordern.
221.54 CHF - 1404.50 CHF
Spezifikation
Probentyp | Bakterien (Gram +/-), Tierische Gewebe, Pilze, Pflanzen, Korallenemulsionen, Schimmel |
---|---|
DNase | DNase-frei |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nukleinsäureisolation und -reinigung, Molekularbiologie, Genexpression, mikrobiologische Analyse |
Matrix | Lysenmatrix F |
Summenformel | Aluminiumoxid, Al2O3; Siliziumkarbid, SiC |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11482420
|
MP Biomedicals™
116915050 |
50 x 2-ml-Röhrchen |
221.54 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 02-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11492420
|
MP Biomedicals™
116915100 |
100 x 2-ml-Röhrchen |
350.86 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15242830
|
MP Biomedicals™
116915500 |
500 x 2-ml-Röhrchen |
1404.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Stoßfestes 2 ml-Röhrchen, enthält 1.6 mm-Siliziumkarbid-Partikel und 1.6 mm-Glasperlen
- Mit weißen Kappen
- Spezifisches Gewicht: Aluminiumoxid, 3.95; Siliziumkarbid, 3.20
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren
Spezifikation
Bakterien (Gram +/-), Tierische Gewebe, Pilze, Pflanzen, Korallenemulsionen, Schimmel | |
Nukleinsäureisolation und -reinigung, Molekularbiologie, Genexpression, mikrobiologische Analyse | |
Aluminiumoxid, Al2O3; Siliziumkarbid, SiC |
DNase-frei | |
Lysenmatrix F | |
RNase-frei |
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.