Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix F
Zur Isolierung von RNA und Protein aus Proben. MP Briomedicals Lysing Matrix F ist nützlich für Anwendungen wie die Isolierung intakter Organellen und supermolekularer Strukturen, bei denen Lysebedingungen eine hohe Unempfindlichkeit, aber geringes Aufscheren erfordern.
Marke:  MP Biomedicals™ 116915100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11492420
  • 350.86 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 02-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Stoßfestes 2 ml-Röhrchen enthält 1.6 mm große Aluminiumoxidpartikel und 1.6 mm große Siliziumkarbidpartikel
  • Weiße Verschlusskappen
  • Relative Dichte: Aluminiumoxid, 3.95, Siliziumkarbid, 3.20
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 mL
DNase-frei
Lysenmatrix F
100 x 2-ml-Röhrchen
Bakterien (Gram +/-), Tierische Gewebe, Pilze, Pflanzen, Korallenemulsionen, Schimmel
Nukleinsäureisolation und -reinigung, Molekularbiologie, Genexpression, mikrobiologische Analyse
Aluminiumoxid, Al2O3; Siliziumkarbid, SiC
RNase-frei
Sonderangebote
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.