Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix A
Für alle Probentypen, außer Erdreich, Boden zur anschließenden Isolierung genomischer DNA. MP Biomedicals Lysematrix Ein stoßfestes Röhrchen enthält Granatmatrix und eine 1/4 Zoll-Keramikkugel.
222.00 CHF - 1405.00 CHF
Spezifikation
Bead-Typ Granatmatrix, 1/4 Zoll Keramikkugel
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Probentyp Tierische Gewebe, Pflanzen, Insekten, Würmer, Bakterien, Hefe, Pilze, Algen
DNase DNase-frei
Zur Verwendung mit (Geräte) FastPrep Geräte oder andere Bead Beater
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12719670
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
116910050
50 x 2-ml-Röhrchen
222.00 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10591758
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
116910100
100 x 2-ml-Röhrchen
457.00 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11442410
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
116910500
500 x 2-ml-Röhrchen
1405.00 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Röhrchengröße: 2 ml
  • Probentyp: Alle Proben
  • Anzureicherndes Molekül: DNA
  • Diese Mahlmatrix ist chemisch inert und bindet keine Nukleinsäuren
Certifications
DNase- und RNase-frei
Spezifikation
Spezifikation
Granatmatrix, 1/4 Zoll Keramikkugel
Tierische Gewebe, Pflanzen, Insekten, Würmer, Bakterien, Hefe, Pilze, Algen
FastPrep Geräte oder andere Bead Beater
Lysematrix A
Bei Raumtemperatur lagern.
DNase-frei
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung
RNase-frei
Dokumentation
Product Certifications
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Lysematrix A