Learn More
MP Biomedicals™ ImmunO™ Protease (Endoproteinase Glu-C)
Aus S. aureus, Stamm V8
Marke: MP Biomedicals™ 08399001
Beschreibung
Das Enzym spaltet die Peptidbindungen auf der Carboxyl-Endseite von Aspartat- oder Glutamatresten auf. Nur die Asparagtoyl-Bindungen von Asp-gly werden mit einer nachweisbaren Rate aufgespalten. Die Glutamoyl-Bindungen, die hydrophobe Aminosäuren mit massiven Seitenketten enthalten, werden mit einer niedrigen Rate aufgespalten. Zeigt ein hohes Maß an Substratspezifität. Das Enzym hat optimale pH-Werte von 4.0 und 7.8 mit Hämoglobin als Substrat. Protease S. aureus V8 wird gehemmt durch Diisopropylfluorophosphat und monovalente Anionen wie F–, Cl–, CH3COO– und NO3.
- Aufgabe: ∽500 Einheiten/mg
- Definition einer Einheit: Eine Einheit wandelt280 nm 0.001 pro Minute bei 37 °C, pH 7.8, unter Verwendung von Casein als Substrat
- Form: Gefriergetrocknetes Pulver, chromatographisch gereinigt
- Molekulargewicht: 27,700 (in Sedimentationsgleichgewicht)
Spezifikation
Wird in Studien zur Untersuchung immobilisierter rückstandsspezifischer Endoproteinasen für die Proteinsequenzierung verwendet | |
Staphylococcus aureus | |
Lyophilisiert | |
Protease |
4 und 7.8 | |
2 °C bis 8 °C | |
5 mg |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.