Learn More
MP Biomedicals™ Glycerol,80 % sterile Lösung
Hervorragend zum Einfrieren von Bakterien- und Hefestämmen geeignet
160.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 15 bis 30 °C |
---|---|
Produkttyp | Glycerin |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11387709
|
MP Biomedicals™
113055044 |
500 ml |
160.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Spezifikation
15 bis 30 °C | |
Glycerin | |
Steril |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Glycerol,80 % sterile Lösung