Learn More
MP Biomedicals™ Human Gamma globulins, Fraction II
Jede Spendereinheit, die bei der Herstellung des Produkts verwendet wurde, wurde mit FDA-zugelassenen Methoden oder CE-zugelassenen Methoden auf Anti-HIV 1/2, HBsAg, Anti-HCV und HIV-1 Ag getestet und als negativ eingestuft.
Marke:  MP Biomedicals™ 08823102
Artikelnummer. 11414276
  • 347.00 CHF / 10 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Spezifikation
Weiß
10 g
Pulver
> 96%
6,44
2 °C bis 8 °C
Wird als immunologische Herausforderung in Studien über Mechanismen der Immuntoleranz verwendet
Human-Plasma Gamma-Globulin
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Human Gamma globulins, Fraction II > Menge: 10 g