Learn More
MP Biomedicals™ FREUND'S ADJUVANT 50 ML
Marke: MP Biomedicals™ 0855828
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
Paraffinöl 80 bis 90 %, Arlacel A 10 bis 20 %, wärmegetötetes Mycobacterium butyricum 0.1 bis 1.5 % | |
Freund-Adjuvans, komplett |
Zur Herstellung von Wasser-in-Öl-Emulsionen von Immunogenen für Immunassays | |
50 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ FREUND'S ADJUVANT 50 ML > Freund's Complete Adjuva Ea
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur