Learn More
MP Biomedicals™ Freunds Incomplete Adjuvant, 50ml
Eine Mischung aus Mineralöl und Arlacel
Marke:  MP Biomedicals™ 08642861
Artikelnummer. 11493966
  • 117.00 CHF / 50 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
Paraffinöl 80 bis 90 %, Arlacel A 10 bis 20 %
Freund-Adjuvans, inkomplett
Für Auffrischungsimpfungen
50 ml
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Freunds Incomplete Adjuvant, 50ml > Freund's Adjuvant Ea