Learn More
MP Biomedicals™ Freunds Adjuvans, komplett
Zur Verstärkung der Antikörperantwort bei Tieren, denen Antigene injiziert wurde Hergestellt durch eine Modifikation des Freundschen Verfahrens
Marke: MP Biomedicals™ 08642851
Beschreibung
This product is made by a modification of Freund's technique, in which 25 mg of Mycobacterium is suspended in a mixture of 7.5 mL Arlacel A and 42.5 mL paraffin oil. An adjuvant is a material that when administered enhances the antibody response of animals injected with antigen.
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
Paraffinöl 80 bis 90 %, Arlacel A 10 bis 20 %, wärmegetötetes Mycobacterium butyricum 0.1 bis 1.5 % | |
Freund-Adjuvans, komplett |
Verstärkung der Antikörperantwort bei Tieren, denen Antigene injiziert wurde | |
50 ml |