Learn More
MP Biomedicals™ Fett-Diät, stark gesättigtes Fett
Wird verwendet, um Fettleibigkeit und Cholesterin in den Mäusen zu induzieren.
1226.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Tierfutter |
---|---|
Komponenten | Gereinigtes Casein, hoher Nitrogengehalt, 20 %, DL-Methionin 0,3 %, Sukrose 30,58 %, Maisstärke 20 %, Kokosöl, hydriert 20 %, Alphacel, Bulkware ohne Nährwert 5 %, DL-a-Tocopherol Pulver 0,12 %, AIN-76 Mineralmix Plus MP Anreicherungsmischung Vitamin Diet 1,2X Normale Menge |
Format | Pellet, pelletieren |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Induktion von Fettleibigkeit und Cholesterin bei Mäusen |
Lagerungsbedingungen | 15 °C bis 30 °C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11417131
|
MP Biomedicals™
0296024220 |
20 kg | N/A | ||||||
Beschreibung
- Eine fettreiche Ernährung mit einem hohen Anteil gesättigter Fettsäuren liefert in der Regel 4,39 kcal/g
Zusammensetzung (Inhaltsstoffe, Menge):
- Gereinigtes Casein, hoher Nitrogengehalt, 20 %
- DL-Methionin, 0,3 %
- Sukrose, 30,58 %
- Maisstärke, 20 %
- Kokosöl, hydriert, 20 %
- Alphacel, Bulkware ohne Nährwert, 5 %
- DL-a-Tocopherol, Pulver (250 IU/gm), 0,12 %
- AIN-76 Mineralmischung (unten in g/kg Mineralmischung), 4 %
- Calciumphosphat, dibasisch, 500 g
- Natriumchlorid, 74 g
- Kaliumcitrat-Monohydrat, 200 g
- Kaliumsulfat, 52 g
- Magnesiumoxid, 24 g
- Mangancarbonat (43 bis 48 % Mn), 3,5 g
- Eisencitrat (16 bis 17 % Fe), 6 g
- Zinkcarbonat (70 % ZnO), 1,6 g
- Kupfercarbonat (53 bis 55 % Cu), 0,3 g
- Kaliumiodat, 0,01 g
- Natriumselenit, 0,01 g
- Chrom-Kaliumsulfat, 0,55 g
- Sukrose, fein pulverisiert, 118 g
- Plus MP Anreicherungsmischung Vitamin Diet 1,2 x Normale Menge
Spezifikation
Tierfutter | |
Pellet, pelletieren | |
15 °C bis 30 °C |
Gereinigtes Casein, hoher Nitrogengehalt, 20 %, DL-Methionin 0,3 %, Sukrose 30,58 %, Maisstärke 20 %, Kokosöl, hydriert 20 %, Alphacel, Bulkware ohne Nährwert 5 %, DL-a-Tocopherol Pulver 0,12 %, AIN-76 Mineralmix Plus MP Anreicherungsmischung Vitamin Diet 1,2X Normale Menge | |
Zur Induktion von Fettleibigkeit und Cholesterin bei Mäusen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Fett-Diät, stark gesättigtes Fett