Learn More
MP Biomedicals™ FastRNA™ Pro Blue Kit, 2 mL Tubes
FastRNA™ Pro Blue Kit, 2 mL Tubes are used for total RNA isolation from up to 1010 gram positive and gram negative bacteria. Uses Lysing Matrix B for cell lysis. For use with the FastPrep-24™ or FastPrep™ FP120 Instrument.
Marke:  MP Biomedicals™ 116025050
Artikelnummer. 11482380
  • 281.00 CHF / 50 Ansätze
Verfügbar ab: 03-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Requires :
  • FastPrep™ Instrument or alternative high speed disruptor, Microcentrifuge, Pipettmen, RNase Erase™
  • Recommended: Chloroform, 100% ethanol, 75% ethanol, 1.5 or 2.0 mL RNase-free microcentrifuge tubes, Agarose, Gel loading dye and RNA size marker
Beschreibung
Beschreibung
  • Product Overview: The FastRNA™ Pro Blue Kit is designed to efficiently isolate total RNA from gram positive and gram negative bacteria. Using the FastPrep™-24 or FastPrep™ FP120 Instrument, up to 1010 cells are homogenized by Lysing Matrix B in impact-resistant 2 mL tubes. Total RNA is released into the proprietary, protective RNApro™ Solution.
  • Applications: FastRNA™ Pro Blue Kit is used to isolate total RNA from gram positive and gram negative bacteria. Isolated RNA is suitable for RT-PCR analysis and other downstream applications.
  • Sample Source: Microorganisms
  • Sample Type: Bacteria (Gram +/-)
  • Sample Volume: Up to 500 mg per prep
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bacteria (Gram +/-)
RNApro™ Lösung 1 x 55 ml-Flasche, DEPC-H2O 15 ml-Flasche, Lysematrix B 50 x 2 ml-Röhren, Kurzprotokoll 1, Benutzerhandbuch 1, MSDS 1, Analysezertifikat 1
FastRNA-24-Kits
Microorganisms
RT-PCR-Analyse und andere nachgelagerte Anwendungen
50 Aufreinigungen
50 x 2 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
MP Biomedicals™ FastRNA™ Pro Blue Kit, 2 mL Tubes > FastRNA™ Pro Blue Kit, 2 mL Tubes; No. of Reactions: 50 Preps
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.