Learn More
MP Biomedicals™ FastPROTEIN™ Rote Matrix
Einfache Lyse von Hefezellen zur Freisetzung rekombinanter Proteine
273.00 CHF
Spezifikation
Puffer | Hefeabbaupuffer |
---|---|
Produkttyp | Rotes Matrixkit |
Enthält | Matrix C, 1 mm Silica-Kugeln, Puffer zum Aufbrechen der Hefe, Röhrchen |
Inhalt und Lagerung | 15°bis 30 °C |
Fassungsvermögen | 2 mL |
Benötigt: FastPrep™ Instrument oder alternativer Hochgeschwindigkeitsdisruptor, Mikrozentrifuge, die 2.0 ml-Röhrchen frei zentrifugieren kann, Mikrozentrifugenröhrchen (2.0 und 1.5 ml)
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11472400
|
MP Biomedicals™
116550600 |
50 Aufreinigungen |
273.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Kit oder Assay-Typ: Proteinisolation, Miniprep
- Anzureicherndes Molekül: Proteine
- Probentyp: Hefe und Hefesporen
- Röhrchengröße: 2 ml
- Matrix-Zusammensetzung: Matrix C, 1.0 mm große Silikakügelchen
Spezifikation
Hefeabbaupuffer | |
Matrix C, 1 mm Silica-Kugeln, Puffer zum Aufbrechen der Hefe, Röhrchen | |
2 mL | |
FastProtein Rot Matrix |
Rotes Matrixkit | |
15°bis 30 °C | |
Schnelle Isolierung und Aufreinigung von Proteinen aus Hefekulturen |
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.