Learn More
MP Biomedicals™ FastPrep™-96 Bead-Beating-Gerät und Lysesystem mit hohem Durchsatz
Das durchsatzstarke FastPrep™-96 Bead-Beating-Gerät und Lysesystem ist ein schneller, digital geregelter Tischhomogenisierer zur Lyse bioligischer Proben. Es kann bis zu 192 Proben in 2 x 96 Deep-Well-Platten verarbeiten. Er kann 1.800 Schwingungen/min und einen 1,5-Zoll-Hub ausführen.
Marke:  MP Biomedicals™ 116010500
Artikelnummer. 15422253
  • 20725.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Produktübersicht: FastPrep™-96 von MP Biotecals ist ein vielseitiger Hochgeschwindigkeits-Homogenisierer zur ultimativen Probenvorbereitung mit hohem Durchsatz. Das für resistente Proben entwickelte FastPrep™-96 Gerät nutzt eine lineare Hochgeschwindigkeitsbewegung, um Gewebe und Zellen in nur wenigen Sekunden durch gleichzeitiges Beschlagen spezieller Lysematrixbeads auf dem Probenmaterial gründlich zu zerstören. Dieses leistungsstarke System spart Stunden Arbeit während der Probenvorbereitung und ermöglicht die Aufreinigung hoher Ausbeuten an intakter DNA, RNA, Proteinen und anderen Metaboliten.
  • Serviceleistungen: Einjährige Garantie im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen zur erweiterten Garantie finden Sie in der MPCare FastPrep-96™ Servicevereinbarung.
  • Applikation: FastPrep™-96 wird zur Homogenisierung biologischer Proben verwendet. FastPrep™-96 wurde für schwierige und widerstandsfähige Proben entwickelt und lysiert sorgfältig und schnell jegliches Gewebe und Zellen zur einfachen und reproduzierbaren Isolierung von stabiler RNA, aktiven Proteinen und genomischer DNA in voller Länge.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
66 x 44 x 70 cm (26 x 17,3 x 27,5 in.)
Integrierter Adapter
1 bis 60 s
2°bis 48 °C
49 kg
110/220V
Ideal zur durchsatzstarken Probenhomogenisierung, Schleifen, Lysieren und Vorbereiten, Isolieren und Aufreinigen von Nukleinsäuren
<65 dBA
35 bis 100 °F
108 lb.
50/60 Hz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
MP Biomedicals™ FastPrep™-96 Bead-Beating-Gerät und Lysesystem mit hohem Durchsatz > FastPrep™-96 Bead-Beating-Gerät und Lysesystem mit hohem Durchsatz
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.