Learn More
MP Biomedicals™ Ham's F-12 (modifiziert) mit L-Glutamin, ohne Natriumhydrogencarbonat
Gut geeignet für das Wachstum von primären Ratten-Hepatozyten und Prostataepithelzellen.
Marke:  MP Biomedicals™ 091042122
Artikelnummer. 17338593
  • 65.25 CHF / 10 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das F-12-Medium von Ham wurde für das serumfreie Wachstum von chinesischen Hamster-Ovarialzellen (CHO) mit geringer Dichte entwickelt.Ham's F-12 eignet sich gut für das Wachstum von primären Rattenhepatozyten und Prostataepithelzellen.Es ist auch das Medium der Wahl für Toxizitäts-Assays mit CHO-Zellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0 bis 5 °C
Nährmedium
Kein Natriumhydrogencarbonat
1 x 10 l
Pulver
Glutamin
6,3 bis 7,2
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Ham's F-12 (modifiziert) mit L-Glutamin, ohne Natriumhydrogencarbonat > Ham's F-12 mit L-Glutamin; ohne Natriumhydrogencarbonat; 1 x 10 l
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.