Learn More
MP Biomedicals™ EcoChrome™ Silika-TLC-Platte
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Packungsgröße:
220 Stück
Beschreibung
EcoChrom™ Silica-Platten decken eine Vielzahl von Dünnschicht-Chromatographieanwendungen ab. Durch ihre einheitliche Oberfläche eignen sich MP-Silikaplatten zur quantitativen densitometrischen UV/VIS-Bewertung. Sie sind ohne Fluoreszenzindikator oder mit Fluoreszenzindikatoren für 254 nm oder für 254 und 366 nm Aktivierungswellenlänge erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Porengröße | 60 Å |
Menge | 20/Packung |
Typ | Silika-TLC-Platte |
Anregungswellenlänge | 254 nm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Quantitative densitometrische UV/VIS-Auswertung |
Sorbens | Kieselgel |
Dicke (metrisch) | 0.5 mm |
Länge (metrisch) | 20 cm |
Breite (metrisch) | 20 cm |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ EcoChrome™ Silika-TLC-Platte >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur