Learn More
MP Biomedicals™ Dextrose
Monohydrat
Marke:  MP Biomedicals™ 0290559425
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11422781
  • 158.00 CHF / 25 Pfund
Verfügbar ab: 20-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dextrosemonohydrat ist ein häufig vorkommender natürlicher Zucker, der in Prozesse wie Energieerzeugung, Glykosylierung und Bildung von für die Zellstruktur unabdingbaren Glykanen. Der Stoff ist in einen schädlichen Prozess in Zellen involviert, Glykation genannt. Der Stoff wird als Supplement für Zellkulturen und in zahlreichen zellulären Prozessen verwendet.
  • Zusammensetzung: C6H12O6·H2O
  • Formelmasse: 198,18
  • CAS-Nr.: 14431-43-7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tierfutter
Wird als Ergänzung zur Zellkultur und in zahlreichen zellulären Prozessen verwendet
15 °C bis 30 °C
Pulver
11,33 kg
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Dextrose > Dextrose, 25 Pfund