Learn More
MP Biomedicals™ Bierhefe
Wird als Insektennahrung verwendet. MP Biomedicals Bierhefe kann auch zum Brotbacken, zur Weinfermentierung und bei der Bier- und Ethanolherstellung verwendet werden.
83.20 CHF - 790.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Tierfutter |
---|---|
Format | Pulver |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Quellen von Vitaminen des B-Komplexes, Chrom und Selen, auch verwendet zum Brotbacken, Fermentieren von Wein und Bier und für die Ethanolproduktion |
Spezies | S. cerevisiae |
Lagerungsbedingungen | 15 °C bis 30 °C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11415722
|
MP Biomedicals™
0290331205 |
2,26 kg |
83.20 CHF
5 Pfund |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11435722
|
MP Biomedicals™
0290331280 |
45,35 kg |
790.00 CHF
100 Pfund |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11425722
|
MP Biomedicals™
0290331225 |
11,33 kg |
208.00 CHF
25 Pfund |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Quelle von B-Komplex-Vitaminen, Chrom und Selen
Spezifikation
Tierfutter | |
Quellen von Vitaminen des B-Komplexes, Chrom und Selen, auch verwendet zum Brotbacken, Fermentieren von Wein und Bier und für die Ethanolproduktion | |
15 °C bis 30 °C |
Pulver | |
S. cerevisiae |