Learn More
MP Biomedicals™ Basalmedium Eagle Vitamin-Konzentrat, 100x, modifiziert
Zur Verwendung mit Säugetierzellkulturen
45.58 CHF - 84.16 CHF
Spezifikation
Konzentration | 100 X |
---|---|
Produkttyp | Vitamin-Supplement |
Ohne Additive | Kein Glutamin |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17367469
|
MP Biomedicals™
091600449 |
100 ml |
45.58 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 05-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17388593
|
MP Biomedicals™
091600454 |
500 ml |
84.16 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 03-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Chemically-defined essential components
- Lot-to-lot consistency
- Animal-component free media
- No proteins, hormones, or other growth factors
- No biological contamination such as viruses, mycoplasma, or prions
Spezifikation
100 X | |
Vitamin-Supplement | |
Kein Glutamin |