Learn More
MP Biomedicals™ Basalmedium Eagle Vitamin-Konzentrat, 100x, modifiziert
Zur Verwendung mit Säugetierzellkulturen
Marke: MP Biomedicals™ 091600454
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Chemisch definierte essentielle Bestandteile
- Beständigkeit von Charge zu Charge
- Medien ohne tierische Bestandteile
- Keine Proteine, Hormone oder andere Wachstumsfaktoren
- Keine biologischen Kontaminationen wie Viren, Mykoplasmen oder Prionen
Spezifikation
100 X | |
Vitamin-Supplement | |
Kein Glutamin | |
500 ml |