Learn More
MP Biomedicals™ Aldehyd-Dehydrogenase, Kalium-aktiviert
Aus Hefe
231.00 CHF - 506.00 CHF
Spezifikation
Konzentration ≈5 U/mg Protein, ≥1 U/mg Feststoff
Farbe Weißgrau
pH 9
Zur Verwendung mit (Anwendung) Oxidiert eine Reihe aliphatischer und aromatischer Aldehyde
Inhalt und Lagerung -20 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11446091
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
0219067980
100 E
231.00 CHF
100 Einheiten
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11456091
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
0219067983
250 E
506.00 CHF
250 Einheiten
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Aktivität: 1 U/mg Feststoff (ca. 5 U/mg Protein). ADH unter 0.1 %. Einheiten-Definition: Eine Einheit bewirkt die Oxidation eines Mikromols Acetaldehyd zu Essigsäure pro Minute bei pH-Wert 8.0 und 25 °C bei Vorhandensein von Kaliumionen und Thiolen. Gefriergetrocknetes stabilisiertes Pulver.
Spezifikation
Spezifikation
≈5 U/mg Protein, ≥1 U/mg Feststoff
9
-20 °C
Aldehyd-Dehydrogenase
SH-Reagenzien wie n-Ethylmaleinimid, 2-Iodbenzoesäure, Iodessigsäure und Chloromercuribenzoesäure, Schwermetalle (insbesondere Cu2-) und Acetaldehyd (in hohen Konzentrationen)
Weißgrau
Oxidiert eine Reihe aliphatischer und aromatischer Aldehyde
Hefe
≈200000
Lyophilisiertes Pulver
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Aldehyd-Dehydrogenase, Kalium-aktiviert