Learn More
MP Biomedicals™ AIN-93G Mineralmischung
Gepudert
86.35 CHF - 1995.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Tierfutter
Komponenten Calciumcarbonat 35,7 %, Monokaliumphosphat 19,6 %, Kaliumcitrat-Monohydrat 7,078 %, Natriumchlorid 7,4 %, Kaliumsulfat 4,66 %, Magnesiumoxid 2,4 %, Eisencitrat 0,606 %, Zinkcarbonat 0,165 %, Mangancarbonat 0,063 %, Kupfercarbonat 0,03 %, Kaliumiodat 0,001 %, Natriumselenat, wasserfrei, 0,00103 %, Ammoniummolybdat, 4H2O 0,000795 %, Natriummetasilikat, 9H2O 0,145 %, Chrom-Kaliumsulfat, 12H2O 0,0275 %, Lithiumchlorid 0,00174 %, Borsäure 0,008145 %, Natriumfluorid 0,00635 %, Nickelcarbonat 0,00318 %, Ammoniumvanadat 0,00066 %, Zucker in Puderform 22,1 %
Format Pulver
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wachstums-, Schwangerschafts- und Laktationsphasen von Nagetieren
Spezies Nagetier
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11471442
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
0296040002
2 kg
86.35 CHF
2 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11491442
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
0296040050
50 kg
1995.00 CHF
50 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11481442
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
0296040010
10 kg
387.00 CHF
10 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für Wachstums-, Trächtigkeits- und Laktationsphasen von Nagetieren
Spezifikation
Spezifikation
Tierfutter
Pulver
Nagetier
Calciumcarbonat 35,7 %, Monokaliumphosphat 19,6 %, Kaliumcitrat-Monohydrat 7,078 %, Natriumchlorid 7,4 %, Kaliumsulfat 4,66 %, Magnesiumoxid 2,4 %, Eisencitrat 0,606 %, Zinkcarbonat 0,165 %, Mangancarbonat 0,063 %, Kupfercarbonat 0,03 %, Kaliumiodat 0,001 %, Natriumselenat, wasserfrei, 0,00103 %, Ammoniummolybdat, 4H2O 0,000795 %, Natriummetasilikat, 9H2O 0,145 %, Chrom-Kaliumsulfat, 12H2O 0,0275 %, Lithiumchlorid 0,00174 %, Borsäure 0,008145 %, Natriumfluorid 0,00635 %, Nickelcarbonat 0,00318 %, Ammoniumvanadat 0,00066 %, Zucker in Puderform 22,1 %
Wachstums-, Schwangerschafts- und Laktationsphasen von Nagetieren
15 bis 30 °C
Dokumentation
Product Certifications
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ AIN-93G Mineralmischung