Learn More
MP Biomedicals™ AIN-76A Vitaminmischung
AIN-76A Vitamin-Mischung ist ein Grundbestandteil der tierischen Ernährung für Mäuse- und Rattenkolonien im Forschungslabor.
Marke:  MP Biomedicals™ 0296009801
Artikelnummer. 11412831
  • 169.00 CHF / 1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Beschreibung
Zusammensetzung (Inhaltsstoffe, Menge):
  • Thiaminhydrochlorid, 0,6 g
  • Riboflavin, 0,6 g
  • Pyridoxinhydrochlorid, 0,7 g
  • Nikotinsäure, 3 g
  • D-Calcium Pantothenat, 1,6 g
  • Folsäure, 0,2 g
  • D-Biotin, 0,02 g
  • Cyanocobalamin (Vitamin B12), 0,001 g
  • Retinyl-Palmitat (Vitamin A) Vormischung (250.000 IU/gm), 1,6 g
  • DL-a-Tocopherolacetat (250 IU/gm), 20 g
  • Cholecalciferol (Vitamin D3, 400.000 IU/gm), 0,25 g
  • Menaquinon (Vitamin K2), 0,050 g
  • Saccharose, fein gepudert 971,379 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tierfutter
Pellet, pelletieren
1 kg
15 °C bis 30 °C
Thiamin-Hydrochlorid 0,6 g, Riboflavin 0,6 g, Pyridoxin-Hydrochlorid 0,7 g, Nikotinsäure 3 g, D-Kalzium-Pantothenat 1,6 g, Folsäure 0,2 g, D-Biotin 0,02 g, Cyanocobalamin (Vitamin B12) 0,001 g, Retinyl-Palmitat (Vitamin A) Vormischung (250000 IU/g) 1,6 g, DL-a-Tocopherolacetat (250 IU/g) 20 g, Cholecalciferol (Vitamin D3, 400000 IU/g) 0,25 g, Menaquinon (Vitamin K2) 0,005 g, Sukrose, fein pulverisiert, 972,9 g
AIN-76 Vitamin-Mischung ist ein Grundbestandteil der tierischen Ernährung für Mäuse- und Rattenkolonien im Forschungslabor
Ratte
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ AIN-76A Vitaminmischung > AIN-76A Vitaminmischung, Pulver, 1 kg