Learn More
MP Biomedicals™ AIN-76 Mineralmischung
Gepudert
92.25 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Tierfutter |
---|---|
Komponenten | Calciumphosphat, dibasisch, 500 g, Natriumchlorid 74 g, Kaliumcitrat-Monohydrat, 220 g, Kaliumsulfat 52 g, Magnesiumoxid 24 g, Mangankarbonat 3,5 g, Eisencitrat 6 g, Zinkcarbonat 1,6 g, Kupfercarbonat 0,3 g, Kaliumiodat 0,01 g, Natriumselenit 0,01 g, Chrom-Kaliumsulfat 0,55 g, Sukrose, fein pulverisiert, 118 g |
Format | Pulver |
Spezies | Ratte, Maus |
Lagerungsbedingungen | 15 °C bis 30 °C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11452771
|
MP Biomedicals™
0290545502 |
2 kg |
92.25 CHF
2 Kilogramm |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Zusammensetzung (Inhaltsstoffe, Menge):
- Thiaminhydrochlorid, 0,6 g
- Riboflavin, 0,6 g
- Pyridoxinhydrochlorid, 0,7 g
- Nikotinsäure, 3 g
- D-Calcium Pantothenat, 1,6 g
- Folsäure, 0,2 g
- D-Biotin, 0,02 g
- Cyanocobalamin (Vitamin B12), 0,001 g
- Retinyl-Palmitat (Vitamin A) Vormischung (250.000 IU/gm), 1,6 g
- DL-a-Tocopherolacetat (250 IU/gm), 20 g
- Cholecalciferol (Vitamin D3, 400.000 IU/gm), 0,25 g
- Menaquinon (Vitamin K2), 0,005 g
- Sukrose, fein pulverisiert, 972,9 g
Spezifikation
Tierfutter | |
Pulver | |
15 °C bis 30 °C |
Calciumphosphat, dibasisch, 500 g, Natriumchlorid 74 g, Kaliumcitrat-Monohydrat, 220 g, Kaliumsulfat 52 g, Magnesiumoxid 24 g, Mangankarbonat 3,5 g, Eisencitrat 6 g, Zinkcarbonat 1,6 g, Kupfercarbonat 0,3 g, Kaliumiodat 0,01 g, Natriumselenit 0,01 g, Chrom-Kaliumsulfat 0,55 g, Sukrose, fein pulverisiert, 118 g | |
Ratte, Maus |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ AIN-76 Mineralmischung