Learn More
MP Biomedicals™ 1/4 in.-Keramikkugel
Zum Aufbrechen harter/spröder Proben. Zu den besonderen Anwendungsbereichen für die 1/4 in. Ceramic Sphere gehört die RNA- und Proteinextraktion aus schwierigen Proben, bei denen die Lyse allein durch Impaktion mit minimalem mechanischen Scheraufwand vorzuziehen ist.
65.30 CHF - 901.00 CHF
Spezifikation
Bead-Typ Zirkonoxid-beschichtete Keramik
Inhalt und Lagerung Raumtemperatur
Probentyp Knochen, Herz, Lunge, Samen, Skelettmuskel, Sporen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hart brechende, spröde Proben
Produkttyp Massenmatrix
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15582384
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
MP Biomedicals™
116540034
50/Packung
65.30 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11432400
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
116540422
1000 Packung
901.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10548285
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
116540424
100/Packung
181.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11412400
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals™
116540412
500 Packung
503.00 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zirkonium(II)-oxid-beschichtete Keramik-Mahlkügelchen
  • Chemisch inert
  • Komponente von Lysing Matrix A- und M-Röhrchen
Spezifikation
Spezifikation
Zirkonoxid-beschichtete Keramik
Knochen, Herz, Lunge, Samen, Skelettmuskel, Sporen
Massenmatrix
1/4 Zoll Zirkonoxid Banded Satellite zum Schleifen
Raumtemperatur
Hart brechende, spröde Proben
Unbegrenzt
Dokumentation
Product Certifications
Sofern nicht anders angegeben, ist es nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MP Biomedicals™ 1/4 in.-Keramikkugel