Learn More
Welch™ MP 601 T Vakuumpumpe
Diese Pumpen eignen sich für Anwendungsbereiche mit normaler Beanspruchung. Welch Ilmvac™ MP 601 T Vakuumpumpen wurden speziell auf die Anforderungen einer ölfreien Vakuumerzeugung abgestimmt.
2890.00 CHF - 3287.13 CHF
Spezifikation
Elektrische Anforderungen 230 V
Modell MP 601 T
Wirkleistung 370 w
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (metrisch) 170 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Flussrate Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Flussrate Preis Menge & Verfügbarkeit  
11862243
Unterlagen ansehen
Welch™
411743
75/81 l/min
2890.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11842263
Unterlagen ansehen
Welch™
411943
81 l/min Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Geringes Gewicht und ausgezeichnete Ergonomie
  • Endvakuum von 75 bis 1 mbar und Spitzendurchflussraten von bis zu 138 l/min
  • Bewährte Membrantechnologie bietet dem Anwender einen doppelten Vorteil
  • AN-/AUS-Schalter und ein interner, thermaler Schutzschalter für Motor, Stromkabel und Stecker
  • Tragegriff
  • Vibrationsisolierende Füße
  • MP-Modelle mit Abgasschalldämpfer
  • MPC-Modelle mit einem Gasballastventil
  • Analysereines, ölfreies Vakuum
  • Anwenderfreundlich
  • Geringes Gewicht, robustes Design
  • Für Dauerbetrieb entwickelt
  • Wartungsfreies Antriebssystem und nachgewiesen lange Membranhaltbarkeit
  • Minimale Vibration im Betrieb
  • Großer Vakuum- und Durchflussbereich für entsprechende Anwendungen
  • Überlegene chemische Beständigkeit (MPC-Modelle)
Spezifikation
Spezifikation
230 V
370 w
170 mm
< 2 mbar
MP 601 T
50/60 Hz
Vakuumpumpe
230 V