Learn More
Welch™ MP 601 T Vakuumpumpe
Diese Pumpen eignen sich für Anwendungsbereiche mit normaler Beanspruchung. Welch Ilmvac™ MP 601 T Vakuumpumpen wurden speziell auf die Anforderungen einer ölfreien Vakuumerzeugung abgestimmt.
Marke: Welch™ 411743
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geringes Gewicht und ausgezeichnete Ergonomie
- Endvakuum von 75 bis 1 mbar und Spitzendurchflussraten von bis zu 138 l/min
- Bewährte Membrantechnologie bietet dem Anwender einen doppelten Vorteil
- AN-/AUS-Schalter und ein interner, thermaler Schutzschalter für Motor, Stromkabel und Stecker
- Tragegriff
- Vibrationsisolierende Füße
- MP-Modelle mit Abgasschalldämpfer
- MPC-Modelle mit einem Gasballastventil
- Analysereines, ölfreies Vakuum
- Anwenderfreundlich
- Geringes Gewicht, robustes Design
- Für Dauerbetrieb entwickelt
- Wartungsfreies Antriebssystem und nachgewiesen lange Membranhaltbarkeit
- Minimale Vibration im Betrieb
- Großer Vakuum- und Durchflussbereich für entsprechende Anwendungen
- Überlegene chemische Beständigkeit (MPC-Modelle)
Spezifikation
230 V | |
MP 601 T | |
18.3 kg | |
50/60 Hz | |
230 mm | |
< 2 mbar |
380 mm | |
370 w | |
75/81 l/min | |
170 mm | |
Vakuumpumpe | |
230 V |