Learn More
Welch™ VAKUUMPUMPE STANDARD 38L/MIN 1MB
Die bewährte Membrantechnologie bietet dem Anwender einen doppelten Nutzen
Marke:  Welch™ 411744
2124.19 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11842243
  • 3057.60 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Beschreibung
  • Geringes Gewicht und hervorragende Ergonomie
  • Die bewährte Membrantechnologie bietet dem Anwender einen doppelten Nutzen
  • EIN/AUS-Schalter und interner Thermoschutzschalter für Motor, Netzkabel und Stecker
  • Tragegriff
  • Schwingungsdämpfungsfüße
  • MP-Ausführungen werden mit Abgasschalldämpfer geliefert
  • MPC-Ausführungen verfügen über ein Gasballastventil
  • Analytisch reines, ölfreies Vakuum
  • Anwenderfreundlich
  • Leichte und robuste Konstruktion
  • Entwickelt für den Dauerbetrieb
  • Wartungsfreies Antriebssystem und bewährte lange Membranlebensdauer
  • Minimale Vibration während des Betriebs
  • Großer Vakuum- und Durchflussbereich je nach Anwendung
  • Hervorragende chemische Beständigkeit (MPC-Ausführungen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
38/41 l/min
380 mm
370 w
38/41 l/min
170 mm
Vakuumpumpe
230 V
230 V
MP 301 V
18,3 kg
50/60 Hz
230 mm
<1 mbar
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Welch™ VAKUUMPUMPE STANDARD 38L/MIN 1MB > Tiefe:380mm