Learn More
Welch-Ilmvac™ Ölfreie Vakuumpumpe
Chemikalienbeständige Membranpumpe.
Marke:  Welch-Ilmvac™ 412721
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11892243
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Produkttyp: Membranpumpe
  • Ölfrei: Ja
  • Anzahl der Stufen: Ein
  • Antriebstyp: Direktantrieb
  • Enddruck: weniger als 75 mbar
  • Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Direktantrieb
63/70 l/min
265 mm
< 44 dB
11,2 kg
63/70 l/min
170 mm
Vakuumsystem
2
Chemische Robustheit
< 75 mbar
Gasballastventil
230 V
MPC 601 E
180 w
Ölfreie Membranpumpe
50/60 Hz
230 mm
63/70 l/min
Ölfrei
1
230 V
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Welch-Ilmvac™ Ölfreie Vakuumpumpe > Tiefe:265mm