Learn More
Welch-Ilmvac™ Ölfreie Vakuumpumpe
Chemikalienbeständige Membranpumpe.
Marke:  Welch-Ilmvac™ 412711
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11802831
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Produkttyp: Membranpumpe
  • Ölfrei: Ja
  • Anzahl der Stufen: Ein
  • Antriebstyp: Direktantrieb
  • Enddruck: weniger als 75 mbar
  • Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Direktantrieb
38/41 l/min
260 mm
< 45 dB
Ölfreie Membranpumpe
50/60 Hz
156 mm
38/41 l/min
Ölfrei
1
230 V
Gasballastventil
230 V
MPC 301 E
8,9 kg
38/41 l/min
253 mm
Vakuumsystem
1
Chemische Robustheit
< 75 mbar
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Welch-Ilmvac™ Ölfreie Vakuumpumpe > Tiefe:260mm