Learn More
R&D Systems™ Mouse XL IL-13, Luminex™ Performance Assay
Luminex bead-based multiplex assays are designed to provide accurate, reproducible results for every target analyte.
Marke: R&D Systems™ LMXL413
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
1 Kit | |
3596 | |
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Mouse | |
ALRHMGC116789, BHR1interleukin-13, IL13, IL-13MGC116788, interleukin 13, MGC116786, NC30, P600 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&D Systems™ Mouse XL IL-13, Luminex™ Performance Assay > 1 Kit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur