Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Mouse Th17 Zytokin-Färbepanel
Enthält alle Reagenzien, die für den gleichzeitigen durchflusszytometrischen Nachweis aller wichtigen Zytokine benötigt werden, die von der Th17-Linie (IL-17A, IL-17F, IL-21 und IL-22) produziert werden.
Marke:  Invitrogen™ 88-8411-44
816.06 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15561227
  • 1252.00 CHF / 1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
  • Anti-Maus-IL-17-A (eBIO17 B7)-FITC: 25 ug ([optimal] = 0.25 μg)*
  • Anti-Maus-IL-17F (eBio18F10)-PE: 25 ug ([optimal] = 0.5 μg)*
  • Anti-Maus-IL-22 (1H8PWSR)-PerCP-eFluor-710: 25 ug ([optimal] = 0.125 μg)*
  • Anti-Maus-IL-21 (FFA21)-APC: 25 ug ([optimal] = 0.125 μg)*
  • Anti-Maus-CD4 (RM4-5 )-eFluor-450: 25 ug ([optimal] = 0.125 μg)*
  • IC-Fixierpuffer
  • Permeabilisierungspuffer (10x)
  • *Die optimale Konzentration basiert auf 1 Millionen Zellen in 100 μl Gesamtfärbevolumen.
Beschreibung
Beschreibung
Ebenfalls enthalten: Ein Anti-CD4-Antikörper, der nach der Fixierung und Permeabilisierung sowie nach IC-Fixierungs- und Permeabilisierungspuffern verwendet werden kann.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Il-17A, IL-17F, IL-21, IL-22
Intrazelluläre Färbung gefolgt von Durchflusszytometrieanalyse
Wässriger Puffer, 0.09 % Natriumazid, kann Trägerprotein/Stabilisator enthalten
2 bis 8 °C. Nicht einfrieren. Lichtempfindliches Material.
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ eBioscience™ Mouse Th17 Zytokin-Färbepanel > Mouse Th17 Zytokin-Färbepanel
Nur für Forschungszwecke