Learn More
Invitrogen™ Mouse Proprotein Convertase 9/PCSK9 ELISA Kit
ELISA
Marke:  Invitrogen™ EEL100
Artikelnummer. 18097474
  • 654.00 CHF / 96 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
PCSK9 kodiert eine Proprotein-Konvertase, die zur Proteinase K-Unterfamilie der sekretorischen Subtilase-Familie gehört. Dieses Protein wird als lösliches Zymogen synthetisiert, das im endoplasmatischen Retikulum eine autokatalytische intramolekulare Prozessierung durchläuft. Das Protein könnte als Proprotein-Konvertase fungieren. Das Protein spielt eine Rolle bei der Cholesterinhomeostase und könnte an der Differenzierung von kortikalen Neuronen beteiligt sein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Q80W65
37.5 pg/mL
ELISA
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
PCSK9
<10
HRP
RUO
Informationen zur komponentenspezifischen Lagertemperatur finden Sie in der Produktdokumentation.
1 h 20 min
62,5 bis 4.000 pg/ml
HRP
Serum
100102
<10%
Pre-coated 96 well plate, Standard, Biotinylated Detection Antibody, HRP Conjugate, Standard & Sample Diluent, Biotinylated Detection Antibody Diluent, HRP Conjugate Diluent, Wash Buffer, TMB Substrate, Stop Solution, Plate Sealer
96 Tests
Plasma 100 μL, Serum 100 μL
Maus
3 h 30 min
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Mouse Proprotein Convertase 9/PCSK9 ELISA Kit > 96 Tests; HRP