Learn More
Mouse IL-10 ELISPOT Pair, BD
Convenient set of unlabelled anti-IL-10 capture antibody and a biotinylated anti-IL-10 detection antibody
Marke: BD Biosciences 557982
904.15 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Mouse IL-10 ELISPOT Capture Antibody (no azide/low endotoxin), Mouse IL-10 ELISPOT Detection Antibody (biotinylated) and a Certificate of Analysis that provides lot-specific optimal reagent concentrations
Beschreibung
Spezifikation
5 x 96-well Plates |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mouse IL-10 ELISPOT Pair, BD > For 5 x 96-well plates
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur