Learn More
Gibco™ Mouse FGF-9 Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
91.50 CHF - 4485.65 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | P54130 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
Gen-ID (Entrez) | 14180 |
Molekulargewicht | 23.3 |
Name | Mouse FGF-9 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17864083
|
Gibco™
450-30-100UG |
100 μg |
888.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17874023
|
Gibco™
450-30-10UG |
10 μg |
222.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
30089705
|
Gibco™
450-30-01M |
2 x 500 μg |
4435.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 31-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17874403
|
Gibco™
450-30-1MG |
2 x 500 μg | N/A | ||||||
17894323
|
Gibco™
450-30-250UG |
250 μg |
1552.00 CHF
250 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17894473
|
Gibco™
450-30-2UG |
2 μg |
91.50 CHF
2 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17874143
|
Gibco™
450-30-500UG |
500 μg |
2665.00 CHF
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17824333
|
Gibco™
450-30-50UG |
50 μg |
534.00 CHF
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the fibroblast growth factor (FGF) family. FGF family members possess broad mitogenic and cell survival activities, and are involved in a variety of biological processes, including embryonic development, cell growth, morphogenesis, tissue repair, tumor growth and invasion. This protein was isolated as a secreted factor that exhibits a growth-stimulating effect on cultured glial cells. In nervous system, this protein is produced mainly by neurons and may be important for glial cell development. Expression of the mouse homolog of this gene was found to be dependent on Sonic hedgehog (Shh) signaling. Mice lacking the homolog gene displayed a male-to-female sex reversal phenotype, which suggested a role in testicular embryogenesis.Spezifikation
P54130 | |
14180 | |
Mouse FGF-9 | |
-20°C | |
<1 EU/μg | |
FGF9 | |
Unconjugated | |
PLGEVGSYFG VQDAVPFGNV PVLPVDSPVL LNDHLGQSEA GGLPRGPAVT DLDHLKGILR RRQLYCRTGF HLEIFPNGTI QGTRKDHSRF GILEFISIAV GLVSIRGVDS GLYLGMNEKG ELYGSEKLTQ ECVFREQFEE NWYNTYSSNL YKHVDTGRRY YVALNKDGTP REGTRTKRHQ KFTHFLPRPV DPDKVPELYK DILSQS | |
≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |
ELISA, Functional Assay, Western Blot | |
23.3 | |
E. coli | |
RUO | |
Eks; elbow knee synostosis; FGF; Fgf9; FGF-9; Fibroblast growth factor; Fibroblast growth factor 9; fibroblast growth factor 9 (glia-activating factor); GAF; glia activating factor; glia-activating factor; HBFG-9; HBGF-9; Heparin-binding growth factor 9; M-FGF-9; SYNS3 | |
Mouse | |
Recombinant | |
Lyophilized |