Learn More
Mouse B220/CD45R Antibody, R&D Systems™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  R&D Systems MAB1217
Artikelnummer. 18151911
  • 800.00 CHF / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
B220/CD45R Monoclonal antibody MAB1217 Specifically detects B220/CD45R in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Mouse B220/CD45R Antibody, R&D Systems™ > 500ug; Unlabeled