Learn More
Mouse anti-Human IgG3 Secondary Antibody, Biotin, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
Marke: Invitrogen MH1532
309.40 CHF gültig bis 2025-03-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "24070" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Human IgG3 Monoclonal antibody specifically detects Human IgG3 in Human samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry.
Spezifikation
Human IgG3 | |
Monoclonal | |
Biotin | |
Mouse | |
purified | |
RUO | |
Human | |
Liquid |
ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry | |
HP6047 | |
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.5 | |
Human IgG3 | |
500 μL | |
Secondary | |
-20°C | |
IgG3 κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mouse anti-Human IgG3 Secondary Antibody, Biotin, Invitrogen™ > 500 μL; Biotin
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur