Learn More
Mouse anti-Human IgG1 Secondary Antibody, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
Marke: Invitrogen MH1013
226.10 CHF gültig bis 2025-03-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "24070" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Human IgG1 Monoclonal antibody specifically detects Human IgG1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry.
Spezifikation
Human IgG1 | |
Monoclonal | |
0.5 mg/mL | |
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2 | |
IgG gamma 1 | |
500 μL | |
Secondary | |
-20°C | |
IgG1 κ |
Immunocytochemistry | |
HP6069 | |
Unconjugated | |
Mouse | |
purified | |
RUO | |
Human | |
Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mouse anti-Human IgG1 Secondary Antibody, Invitrogen™ > 500 μL; Unconjugated
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur