Learn More
Brady™ Verbindungsglied aus gegossenem Polyethylen
Used to permanently attach lengths of chain or to repair chain link, our durable B-900 Moulded Polyethylene Connecting Links match our posts and chain.
73.25 CHF
Spezifikation
Menge | 36/Packung |
---|---|
Typ | Verbindungsglied |
Material | Polyethylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dient zum dauerhaften Befestigen von langen Ketten oder zur Reparatur von Kettengliedern |
Länge (metrisch) | 50.8 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11751296
|
Brady™
078248 |
Schwarz |
73.25 CHF
1 Packung |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11741296
|
Brady™
078247 |
Weiß |
73.25 CHF
1 Packung |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Used to permanently attach lengths of chain or to repair chain link, our durable B-900 polyethylene Connecting Links match our posts and chain.
Spezifikation
36/Packung | |
Polyethylen | |
50.8 mm | |
2 in. | |
Stanchion Accessories |
Verbindungsglied | |
Dient zum dauerhaften Befestigen von langen Ketten oder zur Reparatur von Kettengliedern | |
2 in. | |
50 mm |