Learn More
Laboratories Sales™ Geformte Injektionsröhrchen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 50 ml |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 43 mm |
Füllvolumenbereich | 50 ml |
Material | Glas |
Höhe (metrisch) | 73 mm |
Durchmesser (metrisch) | 43 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Laboratories Sales™ Geformte Injektionsröhrchen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur