Learn More
Invitrogen™ Mother E-Base™ Integriertes Netzteil (EU)
Mother E-Base™ Integriertes Netzteil (EU)
Marke: Invitrogen™ EBM03EU
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
E-Base™ Integrated Devices sind speziell für den Betrieb von E-Gel™ 48, E-Gel™ 96, E-PAGE™ 48 und E-PAGE ™ 96-Gelen konzipiert. Jedes Gerät zeichnet sich durch einen geringen Platzbedarf aus und verfügt über ein integriertes Netzteil. Es werden zwei Arten von Basen angeboten:1. Das Mother E-Base™ Gerät (Kat. Nr. EB-M03) wird mit einem Netzkabel geliefert, das direkt an eine Steckdose angeschlossen werden und zur Elektrophorese eines Gels verwendet werden kann.
2. Das Daughter E-Base™ Gerät (Kat. Nr. EB-D03) ist mit dem Mother E-Base™ Gerät und weiteren Daughter E-Base™ Geräten für die gleichzeitige Elektrophorese von zwei oder mehr Gelen verbunden. Das Daughter E-Base™ Gerät kann nicht mit einem Netzkabel verbunden und nicht ohne ein Mother E-Base™ Gerät verwendet werden.
Jedes E-Base™ Gerät verfügt über einen Start-/Programmschalter und einen Timer-Schalter unten rechts zur Steuerung des Elektrophoreselaufs. Die untere linke Seite jedes Geräts enthält eine Leucht-LED und eine digitale Timer-Anzeige (00 - 99), die anzeigt, wo sich Ihr Gel im laufenden Prozess befindet. In den E-Base™ Geräten sind zwei Programme voreingestellt, jeweils eines für E-Gel™ Gele und E-PAGE™ Gele.
Hinweis: Das E-PAGE™ 96-Gel ist nicht mit älteren Gerätemodellen (E-Gel™96 Mother- und Daughter Bases) kompatibel. Die älteren Modelle können nicht in Kombination mit den Mother- und Daughter E-Base™ Geräten verwendet werden.
Die E-Holder™ Plattform
Die E-Holder™ Pattform (EH-03) ist in der Größe mit standardmäßigen automatisierten Systemen kompatibel, die das bequeme Laden von Proben in einer freihändigen Roboterumgebung ermöglichen, wenn die Verwendung der E-Base™ Geräte nicht praktikabel, oder während Wartezeiten auf Verfügbarkeit.
Das E-Gel™ 48 Medium Throughput DNA-Elektrophoresesystem
E-Gel™ 48-Gele sind gebrauchsfertige Agarose-Fertiggele, die für die Analyse von PCR-Produkten und DNA-Fragmenten mit mittlerem Durchsatz entwickelt wurden. Alle E-Gel™ Gele enthalten eine Gelmatrix und Elektroden, die in einer UV-durchlässigen Einwegkassette verpackt sind. E-Gel™ 48-Gele werden mit Ethidiumbromid integriert und enthalten 2 Reihen von Wells mit 24 Proben-Wells und 2 Marker-Wells pro Reihe. Die Proben haben eine Lauflänge von 3.2 cm. E-Gel™ 48-Gele können mit Mehrkanalpipetten oder automatisierten Liquid-Handling-Systemen* geladen werden. DNA-Banden lösen sich innerhalb von höchstens 20 Minuten klar auf. Für eine präzise und mühelose Gelverfolgung ist jede Kassette einzeln mit einem EAN39-Barcode gekennzeichnet, der von den meisten handelsüblichen Roboter-Barcodelesegeräten erkannt wird.
Das E-Gel™ 96 High Throughput DNA-Elektrophoresesystem
Gebrauchsfertige vorgefertigte E-Gel™ 96-Gele sind für die schnelle DNA-Elektrophorese mit hohem Durchsatz konzipiert. Wie alle E-Gel™ Gele enthalten E-Gel™ 96-Gele eine Gelmatrix und Elektroden, die in einer UV-durchlässigen Einwegkassette verpackt sind. Jedes Gel enthält 96 Proben-Wells und 8 Marker-Wells, die in einem patentierten gestaffelten Format angeordnet sind, das Proben mit einer 1.6 cm Lauflänge bereitstellt. Die Gele sind kompatibel mit automatischen Beladerobotern mit 8, 12 und 96 Spitzen, um optimale Leistung und Auflösung zu bieten. Mit nur 12-minütigen Laufzeiten können bis zu 20,000 Proben an einem einzigen Tag durchgeführt werden, was eine wochenlange Screening-Zeit spart. Wie bei E-Gel™ 48-Gelen ist jede Kassette einzeln mit einem EAN39-Barcode gekennzeichnet, der von den meisten handelsüblichen Roboter-Barcodelesegeräten erkannt wird. E-Gel™ 96-Gele werden mit einer Auswahl an Ethidiumbromid oder SYBR™ Safe DNA Gel Stain angeboten.
Das E-PAGE™ Hochdurchsatz-Proteinelektrophoresesystem
Das E-PAGE™ Hochdurchsatz-Proteinelektrophoresesystem (HTP) ist das einzige System, das für schnelle und pufferlose Proteinanalysen mit hohem Durchsatz verfügbar ist. Es besteht aus E-PAGE™ 96-Gelen,E-Base™ Integrated Devices, der E-Holder™ Plattform und der kostenlosen E-Editor™ 2.0-Software.
E-PAGE™ 96-Gele
E-PAGE™ 96-Gele sind selbstverschließende, fertige Gele mit Gelmatrix und Elektroden, die in einer UV-durchlässigen Einwegkassette verpackt sind. Jedes E-PAGE™ 96-Gel enthält 96 Probenspuren und 8 Markerspuren in einem patentierten, gestaffelten Well-Format mit 1.6 cm Lauflänge (Abbildung 1). Die Well-Öffnungen der E-PAGE™ 96-Kassette sind mit dem Standardformat für 96 Well-Platten kompatibel und können bequem mit einem Mehrkanalpipettengerät oder Pipettenrobotern mit 8, 12 oder 96 Spitzen für die Liquid-Handling-Handhabung beladen werden. E-PAGE™ 96-Kassetten können bequem mit einem Butterfly-Öffner geöffnet werden, um das Gel zum Färben oder zum Blotting zu entnehmen. Darüber hinaus ist jede E-PAGE 96-Kassette mit einem individuellen Barcode versehen, um die Identifizierung des Gels mit handelsüblichen Barcode-Lesegeräten zu erleichtern.
E-Editor™ 2.0 Software
Die E-Editor™ 2.0-Software ist für die schnelle und bequeme Analyse von Ergebnissen aus E-Gel™ 96- und E-PAGE™ 96-Gelen und -Blots konzipiert. Mithilfe des digitalen Gelbilds konfiguriert die Software die versetzten Spuren in einem neu gruppierten und ausgerichteten Bild für einen einfachen Vergleich, zur Dokumentation und als Referenz mit den ursprünglichen Plattenkoordinaten, sodass wichtige Ergebnisse schnell erkannt werden können. Die E-Editor™ 2.0-Software ist kostenlos erhältlich hier.
Spezifikation
Die integrierten™ E-18.4115.75Base Netzteile (EU), x x cm, kleiner Fußabdruck für Platz sparende Geräte und ein integriertes Netzteil, E-Base™ Integrated Devices, sind speziell für den Betrieb von E-Gel™48, E-Gel™96, E-PAGE™48 und E-PAGE™96 Gelen konzipiert | |
Mother E-Base™ Integriertes Netzteil (EU) | |
1 Unit |
E-Base | |
Mother E-Base™ Integriertes Netzteil (EU) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Mother E-Base™ Integriertes Netzteil (EU) > 1 Stück