Learn More
Morpholin-4-Carbothioamid, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10492444
Verfügbar ab: 29-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Morpholin-4-Carbothioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10492444
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10492444
Marke: Thermo Scientific Maybridge RB00140DA
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 14294-10-1
Summenformel C5H10N2OS
Molekulargewicht (g/mol) 146.21
MDL-Nummer MFCD00178434
InChI-Schlüssel GSLBUBZXFUYMSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholinecarbothioamide, 1-morpholinethiocarboximide, 4-morpholinethiocarboxamide, morpholine-4-carbothioic acid amide, aminomorpholin-4-ylmethane-1-thione, thiocarbamoylmorpholine, morpholine-4-carbothioicacidamide, 4-amino thiocarbonyl morpholine
PubChem CID 2393544
IUPAC-Name Morpholin-4-carbothioamid
SMILES NC(=S)N1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Morpholine-4-carbothioamide
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 146.21
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Morpholin-4-Carbothioamid, 97 %, Thermo Scientific™ >