Learn More
Hoefer MOPS-SDS Running Buffer
Hoefer MOPS-SDS running buffer is ideal companion with Hoefer precast gels to ensure a perfect electrophoresis result.
Marke:  Hoefer MSGB10
Artikelnummer. 30286585
  • 80.36 CHF / 10 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Specification:
  • System:MOPS SDS
  • Form: white powder
  • Package:10/pack
  • Weight:0.5 lb.
Spezifikation
Spezifikation
10
Powder
Buffer powder
Non-sterile
Eletrophoresis experiment
Name des Produkts
Hoefer MOPS-SDS Running Buffer > 1 L