Learn More
MOPS (feine weiße Kristelle/Molekularbiologie), Fisher BioReagents
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
Beschreibung
Häufig verwendetes Puffermedium
Dieser biologische Puffer hat einen nutzbaren pH-Bereich von 6.5 bis 7.9.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | MOPS |
Schmelzpunkt | 277 °C |
Farbe | Weiß |
Hinweise zur Zersetzung | >277 °C |
pH | 2.5 bis 4.0 |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
Menge | 100 g |
DNase | DNase-frei |
Hinweise zur Reinheitsqualität | DNase-, RNase- und Proteasefrei |
Prozentgehaltsbereich | ≥ 97 % |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- MOPS
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
MOPS (feine weiße Kristelle/Molekularbiologie), Fisher BioReagents >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur