Beschreibung
MOPS is mainly used in biological experiments as a buffer solution. It is also used in protein purification. Further, it is utilized for polyacrylamide gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
MOPS wird hauptsächlich in biologischen Experimenten als Pufferlösung verwendet. Es wird auch in der Proteinaufreinigung verwendet. Darüber hinaus wird es für die Polyacrylamid-Gelelektrophorese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
MOPS wird hauptsächlich in biologischen Experimenten als Pufferlösung verwendet. Es wird auch in der Proteinaufreinigung verwendet. Darüber hinaus wird es für die Polyacrylamid-Gelelektrophorese verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | MOPS |
Schmelzpunkt | 277°C to 280°C (decomposition) |
Menge | 25 g |
Flammpunkt | 110°C (230°F) |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Beilstein | 1106776 |
Merck Index | 14,6265 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
IUPAC-Name | 3-Morpholin-4-Ylpropan-1-Sulfonsäure |
Formelmasse | 209.27 |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
MOPS, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur